主要文件
57479
Rheodyne® 接头
nut and ferrule for 1/8 in. tubing, pkg of 1 ea
登录查看公司和协议定价
About This Item
分類程式碼代碼:
41115700
材料
stainless steel nut and ferrule
包裝
pkg of 1 ea
接頭
nut and ferrule for 1/8 in. tubing
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
推薦產品
Discover LiChropur reagents ideal for HPLC or LC-MS analysis
法律資訊
Rheodyne is a registered trademark of IDEX Health & Science, LLC
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)