58255
1 of 10
59037
色谱柱筛板
58264
59038
Supelco
504327
PTFE 滤头,20μm 孔径
Sigma-Aldrich
45359
环氧包埋介质试剂盒
45345
环氧树脂包埋剂
Z227331
Supelco® 过滤器的筛板
803411
Replacement 0.5 μm stainless steel frits for 2 mm I.D. TSKgel® columns
Millipore
MISP00002
Microfil®支持不锈钢滤头
504394
Empty glass SPE Tube with PTFE frit, 20 μm porosity
stainless steel frit
for Conventional Column Hardware (compression style)
pkg of 10 ea
1/2 in.
.043 in.
2 μm porosity
for use with compression style column hardware
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
从最新的版本中选择一种:
抱歉,我们目前尚未线上提供该产品的COA。