主要文件
MISP00002
Millipore
Microfil®支持不锈钢滤头
Microfil® accessories for filter holders - sample preparation
登录查看公司和协议定价
About This Item
分類程式碼代碼:
41116129
NACRES:
NB.24
品質等級
包裝
pkg of 1 unit
製造商/商標名
Microfil®
輸入
sample type beverage(s)
sample type food(s)
應用
bioburden testing
clinical
environmental
food and beverages
industrial qc
water monitoring
相容性
for use with EZ-Fit® Filtration Unit
運輸包裝
ambient
一般說明
不锈钢支撑网是Microfil®过滤系统的附加配件。Microfil®过滤系统是常规微生物检测的简单可靠的解决方案。Microfil®漏斗的推合座设计可紧密密封多联支架,而无需夹钳或O型圈。支撑网设计用于最大流速。
應用
不锈钢支撑网是Microfil®过滤系统的附加配件,用于啤酒、瓶装水、药品分析、环境分析、生物负荷检测和水监测的一般微生物分析。
法律資訊
EZ-FIT is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
MICROFIL is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany