主要文件
57404
紧密的反应器螺旋管
L × I.D. 15 m × 0.25 mm, volume 0.75 mL
登录查看公司和协议定价
About This Item
分類程式碼代碼:
41115854
長度 × 內徑
15 m × 0.25 mm
容積
0.75 mL
相容性
for use with PHRED Reactor
推薦產品
Discover LiChropur reagents ideal for HPLC or LC-MS analysis
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)
访问文档库
其他客户在看
Slide 1 of 2
1 of 2