57181
1 of 10
Supelco
57183
聚乙烯 (PE) 滤头,20μm 孔径
57242
Empty SPE Tube (no frits)
57026
带 PE 筛板的聚丙烯固相萃取空管,20μm 孔隙度
57184
57182-U
59037
色谱柱筛板
57180-U
504394
Empty glass SPE Tube with PTFE frit, 20 μm porosity
Sigma-Aldrich
52650
六亚甲基二异氰酸酯
57021
polyethylene tube
100
for SPE Tube
pk of 60
solid phase extraction (SPE): suitable
20 μm
food and beverages
for use with 6mL SPE Tube
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
固相萃取和QuEChERS_SPE小柱_固相萃取配件-默克生命科学
从最新的版本中选择一种:
抱歉,我们目前尚未线上提供该产品的COA。
如需帮助,请联系 客户支持
在文件库中查找您最近购买产品的文档。
访问文档库
1 of 3
56102
Omnifit® 色谱柱筛板
504327
PTFE 滤头,20μm 孔径
57240-U