等級
purum
品質等級
化驗
≥98.0% (GC)
折射率
n20/D 1.453
bp
82-85 °C/0.1 mmHg
密度
1.047 g/mL at 20 °C (lit.)
SMILES 字串
O=C=NCCCCCCN=C=O
InChI
1S/C8H12N2O2/c11-7-9-5-3-1-2-4-6-10-8-12/h1-6H2
InChI 密鑰
RRAMGCGOFNQTLD-UHFFFAOYSA-N
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
一般說明
應用
- 交联剂,用于将三嵌段共聚物栅极电介质中的聚氨酯链交联,然后将其沉积在衬底上以制造低压有机薄膜晶体管。
- 制备电活性形状记忆聚氨酯/石墨烯纳米复合材料的前驱体。这些材料通常用作致动器、传感器、人造肌肉、智能设备和微动开关。
- 一种与Pluronic F127(一种非离子表面活性剂)结合的交联剂,用于合成生物医学应用中的聚乳酸(PLA)基水凝胶。
訊號詞
Danger
危險分類
Acute Tox. 1 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Resp. Sens. 1 - Skin Corr. 1C - Skin Sens. 1 - STOT SE 3
標靶器官
Respiratory system
儲存類別代碼
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
水污染物質分類(WGK)
WGK 1
閃點(°F)
266.0 °F - Pensky-Martens closed cup
閃點(°C)
130 °C - Pensky-Martens closed cup
個人防護裝備
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
其他客户在看
实验方案
Separation of Methyl isocyanate; Ethyl isocyanate, 98%; Propyl isocyanate, 99%; Phenyl isocyanate, for HPLC derivatization, ≥99.0% (GC); Hexamethylene diisocyanate, puriss., ≥99.0% (GC)