Key Documents
57026
Supelco
带 PE 筛板的聚丙烯固相萃取空管,20μm 孔隙度
volume 6 mL, pk of 30
登录查看公司和协议定价
About This Item
分類程式碼代碼:
12000000
材料
polypropylene
描述
includes polyethylene frits: 20 μm pore size
包裝
pk of 30
技術
solid phase extraction (SPE): suitable
容積
6 mL
孔徑
20 μm
應用
food and beverages
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
一般說明
固相萃取装置使用玻璃瓶或管进行样品收集和浓缩。 在这种情况下使用 SPE 管时,一些吸附剂需要比小 SPE 柱大的解吸体积。
固相萃取空管中可填充自选的固相萃取小柱
應用
带有PE熔块的空聚丙烯SPE管被用于制备多壁碳纳米管(MWCNT),以进行SPE。
从最新的版本中选择一种:
分析证书(COA)
Lot/Batch Number
抱歉,我们目前尚未线上提供该产品的COA。
访问文档库
Amjad H El-Sheikh et al.
Journal of chromatography. A, 1164(1-2), 25-32 (2007-08-04)
In this novel study, some factors that affect the enrichment efficiency of multi-walled carbon nanotubes (MWCNTs) towards some pesticides in environmental water samples were studied. The effect of oxidation of MWCNTs with various oxidizing agents and the effect of length
Nigel J.K. Simpson
Solid-Phase Extraction: Principles, Techniques, and Applications, 445-445 (2010)