主要文件
54258-U
Supelco
大体积 SPE 储存器
polypropylene body, for use with 6 mL polypropylene SPE tubes, volume 25 mL, pk of 30
别名:
25 mL SPE储液槽,用于6 mL SPE柱管
登录查看公司和协议定价
About This Item
分類程式碼代碼:
41121800
NACRES:
NB.21
材料
polypropylene body
品質等級
agency
suitable for DIN 38407-42
suitable for EPA 533
suitable for EPA ACB B21-02
suitable for EPA ACB B23-05b
suitable for EPA OTM-45
suitable for GB 31604.35-2016
suitable for ISO 21675 2019
suitable for ISO 25101
法律遵循
suitable for FDA C-010.02
包裝
pk of 30
技術
solid phase extraction (SPE): suitable
容積
25 mL
應用
PFAS testing
food and beverages
相容性
for use with 6 mL polypropylene SPE tubes
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
一般說明
大体积 SPE 储存器设计用于增大标准聚丙烯固相萃取管顶部空间的体积。此大体积 SPE 储存器与固相萃取管口直接连接,因此它们非常适合用于需要更大顶部空间的重力洗脱法。
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)