材料
amber glass vial
特點
closure type screw top vial
包裝
pkg of 100 ea
外徑 × 高度
12 mm × 32 mm
容積
2 mL
接頭
thread for 8-425
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
联系技术服务部门amber glass vial
closure type screw top vial
pkg of 100 ea
12 mm × 32 mm
2 mL
thread for 8-425