材料
amber glass vial (standard opening)
特點
closure type screw top vial
包裝
pkg of 100 ea
外徑 × 高度 × 內徑
12 mm × 32 mm × 4.6 mm
容積
2 mL
2 mL
接頭
thread for 8-425
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
一般說明
由硼硅酸盐玻璃制成。样品瓶使用 8mm 隔垫和螺纹瓶盖
Autoclavable, easy to maintain. A vial is used to store or as a closure type,in order to prevent contamination.
其他客户在看
Global Trade Item Number
货号 | GTIN |
---|---|
Z291641-1PAK | 4061837618758 |