主要文件
27094-U
Supelco
中心开孔酚醛树脂螺纹瓶盖
black phenolic hole cap, thread for 8-425, no septum, pkg of 100 ea
登录查看公司和协议定价
About This Item
分類程式碼代碼:
41122001
NACRES:
NB.11
材料
black phenolic hole cap
特點
autoclavable
closure type black phenolic hole cap
no septum
包裝
pkg of 100 ea
參數
149 °C temp. limit
直徑× 高度
12 mm × 9 mm
孔直徑
5 mm
接頭
thread for 8-425
相容性
for use with 2 mL vial with 8/425 thread
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
一般說明
Screw caps (thread 8-425, no septum) are available as hole caps for use with sealing septa. The black phenolic hole caps can withstand a maximum temperature of 149° C.
儲存類別代碼
13 - Non Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)