主要文件
505064
Supelco
Discovery® RP-Amide C16 (5 µm) HPLC Columns
L × I.D. 25 cm × 4.6 mm, HPLC Column
登录查看公司和协议定价
About This Item
分類程式碼代碼:
41115700
eCl@ss:
32110501
产品名称
Discovery® 反相酰胺 C16 高效液相色谱柱, 5 μm particle size, L × I.D. 25 cm × 4.6 mm
agency
suitable for USP L60
特點
endcapped
製造商/商標名
Discovery®
標籤範圍
11% Carbon loading
參數
≤70 °C temp. range
400 bar pressure (5801 psi)
技術
HPLC: suitable
長度 × 內徑
25 cm × 4.6 mm
表面積
200 m2/g
表面覆盖率
2.6 μmol/m2
雜質
<10 ppm metals
基質
silica gel, high purity, spherical base material
基質活性組
amide, alkyl phase
粒徑
5 μm
孔徑
180 Å
工作pH值範圍
2-8
應用
food and beverages
分離技術
reversed phase
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
特點和優勢
  • 对极性化合物具有出色的保留能力和分离度
  • 与 C18 柱相比具有独特的选择性
  • 柱效高,峰形良好
  • 疏水性比 C18 柱弱
  • 可兼容 100% 的含水流动相
推薦產品
探索最适于 HPLCLC-MS 分析的 LiChropur 试剂
法律資訊
Discovery is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
儲存類別代碼
13 - Non Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)
访问文档库
Annamaria Jakab et al.
Journal of pharmaceutical and biomedical analysis, 27(6), 913-921 (2002-02-12)
Retention parameters of 45 different barbituric acid derivatives were determined on an amide embedded RP silica column (Discovery RP-AmideC16) using non-buffered water-acetonitrile eluent systems. Linear correlation were calculated between the logarithm of the capacity factor and the acetonitrile concentration in