主要文件
50245-U
Superspher® (4 μm) HPLC Column
phase C18 (octadecyl), 4 μm particle size, L × I.D. 25 cm × 4 mm
登录查看公司和协议定价
About This Item
分類程式碼代碼:
41115700
eCl@ss:
32110501
NACRES:
SB.52
产品名称
Superspher® HPLC Column, phase C18 (octadecyl), 4 μm particle size, L × I.D. 25 cm × 4 mm
材料
stainless steel column
agency
suitable for USP L1
產品線
Superspher®
特點
endcapped: no
製造商/商標名
Superspher®
包裝
1 ea of
參數
≤70 °C temp. range
400 bar pressure (5801 psi)
技術
HPLC: suitable
長度 × 內徑
25 cm × 4 mm
表面積
350 m2/g
基質
octadecyl
fully porous particle
基質活性組
C18 (octadecyl) phase
粒徑
4 μm
孔徑
100 Å
工作pH值
2-7.5
分離技術
reversed phase
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
一般說明
Superspher® HPLC column is ideal for complex sample mixtures requiring high peak capacity.
推薦產品
Discover LiChropur reagents ideal for HPLC or LC-MS analysis
法律資訊
Superspher is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)