产品名称
Superspher® 100 RP-18 封端 LiChroCART™ 125-4, suitable for HPLC
材料
stainless steel column
品質等級
agency
suitable for USP L1
產品線
Superspher®
特點
endcapped
參數
250 bar pressure
60 °C max. temp.
技術
HPLC: suitable
mass spectrometry (MS): suitable (Low - Medium)
柱長度 × 內徑
12.5 cm × 4 mm
基質
fully porous particle
基質活性組
C18 bonding phase
粒徑
4 μm
孔徑
100 Å pore size
工作pH值範圍
2-7.5
分離技術
reversed phase
儲存溫度
no temp limit
一般說明
HPLC柱
Superspher® RP-18封端是一种可靠且用途广泛的传统生产的球形硅胶载体,具有C-18封端的反相特性。它们非常适合分离中性、酸性和弱碱性化合物。这种粒径为4µm的高性能二氧化硅载体具有出色的压力/分离性能比。该吸附剂装入 LiChroCART 125-4 HPLC柱中。HPLC系统的连接是通过使用 manu-CART NT柱支架(1.51486)完成的。
應用
- 化学计量法检测盐酸罗匹尼罗:本文通过化学计量法开发和验证一种使用LiChrospher 100 RP-18色谱柱通过HPLC技术检测盐酸罗匹尼罗的方法。该药物分析方法具有耐用性和高效性(Fatima et al., 2019)。
- 帕金森病药物的同时定量:验证一种使用LiChrospher 100 RP-18色谱柱的HPLC方法以同时测定复杂基质中的左旋多巴、卡比多巴、苄丝肼和恩他卡朋。证明可用于药物制剂(Wollmer & Klein, 2017)。
- 大麻中的THCA和(9)-THC稳定性本文使用LiChrospher 100 RP-18色谱柱测定不同温度保存大麻中THCA和Δ(9)-THC的稳定性,对于法医和药物科学有重要意义(Taschwer & Schmid, 2015)。
- 西拉普利的稳定性指示性方法:本文使用LiChrospher 100 RP-18色谱柱开发一种快速简单的稳定性指示性HPLC方法考察药物稳定性。相比光谱法更加精准和可靠(Paszun et al., 2012)。
分析報告
压力: ≤ 80 bar
理论塔板数(N/m)(蒽): ≥ 100000
对称性(蒽):0.8-1.4
容量系数(蒽):3.5 - 5.5
理论塔板数(N/m)(蒽): ≥ 100000
对称性(蒽):0.8-1.4
容量系数(蒽):3.5 - 5.5
法律資訊
LICHROCART is a trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Superspher is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany