主要文件
1.50734
Supelco
LiChrospher® 100 RP-18 endcapped (5 µm) HPLC Columns
L x I.D. 125 mm x 4 mm LiChroCART HPLC cartridge, manuCART holder required for use
别名:
TM=["LiChrospher"] C18 TM=["LICHROCART"] HPLC色谱盒
登录查看公司和协议定价
About This Item
分類程式碼代碼:
41115709
NACRES:
SB.52
产品名称
LiChrospher® 100 RP-18 封端 (5 µm) LiChroCART 125-4, suitable for HPLC
特點
endcapped
品質等級
參數
250 bar pressure
60 °C max. temp.
技術
HPLC: suitable
mass spectrometry (MS): suitable (Low - Medium)
基質
fully porous particle
粒徑
5 μm
孔徑
100 Å pore size
工作pH值範圍
2-7.5
儲存溫度
no temp limit
一般說明
HPLC柱
LiChrospher® RP-18封端是一种可靠且用途广泛的传统生产的球形硅胶载体,具有C-18封端的反相特性。它非常适合分离中性、酸性和弱碱性化合物。该吸附剂包装在LiChroCART 125-4 HPLC柱中。HPLC系统的连接是通过使用 manu-CART NT柱支架(1.51486)完成的。
分析報告
压力: ≤ 55 bar
理论塔板数(N/m)(甲苯): ≥ 50000
对称性(甲苯):0.8-1.4
容量系数(甲苯):1.3 - 2.0
法律資訊
LICHROCART is a trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
LiChrospher is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
儲存類別代碼
10-13 - German Storage Class 10 to 13