文件
1.16056
Supelco
Superspher® 100 RP-18 endcapped (4µm) HPLC Columns
L x I.D. 250 mm x 4 mm, LiChroCART® HPLC cartridge, manuCART holder required for use
别名:
TM=["Superspher"] C18 TM=["LICHROCART"] cartridge for HPLC
登录查看公司和协议定价
About This Item
分類程式碼代碼:
41115709
NACRES:
SB.52
product name
Superspher® 100 RP-18 LiChroCART® 250-4, suitable for HPLC
材料
stainless steel column
品質等級
agency
suitable for USP L1
產品線
Superspher®
特點
endcapped: no
參數
250 bar pressure
60 °C max. temp.
技術
HPLC: suitable
mass spectrometry (MS): suitable (Low - Medium)
柱長度 × 內徑
25 cm × 4 mm
基質
fully porous particle
基質活性組
C18 bonding phase
粒徑
4 μm
孔徑
100 Å pore size
工作pH值範圍
2-7.5
分離技術
reversed phase
儲存溫度
no temp limit
相关类别
一般說明
HPLC柱
Superspher® RP-18是一种可靠且用途广泛的传统生产的球形硅胶载体,具有C-18反相特性。它们非常适合分离中性、酸性和弱碱性化合物。这种粒径为 4µm 的高性能二氧化硅载体具有出色的压力/分离性能比。该吸附剂装入 LiChroCART 250-4 HPLC 柱中。HPLC 系统的连接是通过使用 manu-CART NT 支架(1.51486)完成的。
分析報告
压力: ≤ 170 bar
理论塔板数(N/m)(蒽): ≥ 100000
对称性(蒽):0,8 - 1,4
容量系数(蒽):3,5 - 5,5
原料:
法律資訊
LICHROCART is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Superspher is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany