材料
PTFE/silicone septa
green seal
包裝
pkg of 100 ea
外徑
20 mm
直徑× 厚度
20 mm × 3 mm
相容性
for use with 20mm crimp seal vial
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
一般說明
双金属瓶盖由锡和铝制成,更易密封 20mm 锡密封盖。密封盖表面由铝制成,内部由锡制成,以此获得磁性表面。有多种颜色的瓶盖可供选择。
其他說明
我们建议使用钳口启盖器(产品号 33283)拆卸双金属钳口密封盖。基于开瓶器的机理,钳口启盖器比手动启盖器(产品号 33183)更经济适用。