主要文件
29175-U
Supelco
双金属(磁性)20mm 钳口密封盖样品瓶,带有聚四氟乙烯/硅胶隔垫
gold seal, PTFE/silicone septa, diam. × thickness 20 mm × 3 mm
登录查看公司和协议定价
About This Item
分類程式碼代碼:
41122001
NACRES:
NB.11
材料
PTFE/silicone septa
gold seal
包裝
pkg of 100 ea
外徑
20 mm
直徑× 厚度
20 mm × 3 mm
相容性
for use with 20mm crimp seal vial
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
一般說明
双金属瓶盖由锡和铝制成,更易密封 20mm 锡密封盖。密封盖表面由铝制成,内部由锡制成,以此获得磁性表面。有多种颜色的瓶盖可供选择。
其他說明
我们建议使用钳口启盖器(产品号 33283)拆卸双金属钳口密封盖。基于开瓶器的机理,钳口启盖器比手动启盖器(产品号 33183)更经济适用。
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
从最新的版本中选择一种:
分析证书(COA)