主要文件
29132-U
Supelco
Snap Seal 阶梯式样品瓶,12×32mm,广口,11mm 密封盖
volume 2 mL, clear glass vial, large opening, (6 mm), pkg of 100 ea
登录查看公司和协议定价
About This Item
分類程式碼代碼:
41122001
NACRES:
NB.11
材料
clear glass vial
特點
closure type snap seal vial
large opening, (6 mm)
Snap Seal
包裝
pkg of 100 ea
外徑 × 高度 × 內徑
12 mm × 32 mm × 6 mm
容積
2 mL
接頭
thread for 11 mm
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
一般說明
  • 该样品瓶不易碎裂
  • 具有更大的插针面积
  • 有效避免针头弯曲
  • 可兼容钳口瓶盖和卡口瓶盖
Snap Seal 样品瓶的瓶颈设计受专利保护,使此类样品瓶可搭配多种瓶盖使用,能够可靠地用于自动进样器和用机械臂取样的其他设备。该样品瓶与使用 12×32mm 钳口样品瓶的大多数自动进样器兼容,包括 Agilent、CTC、Finnegan、Perkins Elmer、Varian 和 Waters Alliance 等公司生产的自动进样器。
与卡口样品瓶相比,Snap Seal 样品瓶的瓶颈部分玻璃更厚,最大程度避免去除瓶盖时样品瓶发生碎裂。此瓶颈设计还可确保不论使用何种厚度的衬垫均可达到出色的密封效果。
Snap Seal 样品瓶的瓶颈内部采用阶梯式设计,确保限容内衬管精准对准样品瓶中心,这是其适用于自动化系统的又一大优势。样品瓶采用广口设计,瓶口比标准钳口样品瓶的瓶口大 40%。更大的开口意味着针插入的目标区域更大,有助于避免针头弯曲。
適合性
Autosampler compatibility:
Agilent
Agilent 1050/1090A
Agilent 1100/1200
Agilent 7673A, 7683
Agilent 5890/7985A/6890
Hitachi
AS-1000, AS-2000, AS-4000
L7200/L7250
LEAP Technologies
CTC LC PAL, GC PAL
CombiPAL
HTC PAL/HTS PAL
PerkinElmer
Autosystem/AS-2000/XL
Clarus 500/600
ISS-100, 200
Varian
CP-8410
8100/8200
9100/90950/9095
法律資訊
Snap Seal is a trademark of J.G. Finneran Associates, Inc.
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)