主要文件
1.08092
Supelco
酒石酸氧锑(III)钾三水合物
EMPLURA®
别名:
酒石酸氧锑(III)钾三水合物
登录查看公司和协议定价
About This Item
线性分子式:
K2(SbO)2C8H4O10 · 3 H2O
CAS号:
分子量:
667.87
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352103
酶委員會索引編號:
234-293-3
NACRES:
NA.21
品質等級
產品線
EMPLURA®
化驗
99.0-103.0% (iodometric)
形狀
solid
損耗
≤ 2.7% loss on drying
pH值
4.0 (20 °C, 50 g/L in H2O)
溶解度
83 g/L
密度
2.6 g/cm3 at 20 °C
體積密度
1250 kg/m3
正離子痕跡
As: ≤0.015%
Pb: ≤0.002%
儲存溫度
15-25°C
SMILES 字串
[Sb]21OC(C(O[Sb]3OC(C(O2)C(=O)[O-])C(=O)O3)C(=O)[O-])C(=O)O1.[K+].[K+].O.O.O
InChI
1S/2C4H4O6.2K.3H2O.2Sb/c2*5-1(3(7)8)2(6)4(9)10;;;;;;;/h2*1-2H,(H,7,8)(H,9,10);;;3*1H2;;/q2*-2;2*+1;;;;2*+3/p-4
InChI 密鑰
WBTCZEPSIIFINA-UHFFFAOYSA-J
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
分析報告
含量测定(碘量滴定法):99.0 - 103.0 %
鉴别:通过测试
As(砷): ≤ 0.015 %
Pb(铅): ≤ 0.002 %
干燥失重: ≤ 2.7 %
法律資訊
EMPLURA is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
象形圖
Skull and crossbonesEnvironment
訊號詞
Danger
危險分類
Acute Tox. 3 Oral - Acute Tox. 4 Inhalation - Aquatic Chronic 2 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1
儲存類別代碼
6.1D - Non-combustible, acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
水污染物質分類(WGK)
WGK 3