Merck
28878-U
Supelco
Super Clean(底座型)套件
carrier gas kit (includes SU861026 + SU861011)
登录查看公司和协议定价
About This Item
分類程式碼代碼:
12000000
NACRES:
SB.54
一般說明
Super Clean 底座纯化器是一套独特的使用点防扩散纯化系统,材质为玻璃或金属,可用于纯化 GC 或 GC-MS 联用系统的载气、助燃气和其他气体。这些纯化器可以清除烃类、氧气(颜色指示)和水蒸气(颜色指示),无论气体原先质量如何,都可以在 2 升/分钟的流量下达到 99.9999% 以上的纯度。
法律資訊
Super Clean is a trademark of Scientific Glass Technology B.V.
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)