Merck
SU861027
Supelco
Super Clean(底座型)气体纯化器
triple trap (hydrocarbon, moisture, oxygen), for helium carrier gas
登录查看公司和协议定价
About This Item
分類程式碼代碼:
41115717
NACRES:
SB.54
一般說明
Gas purifier helps in enhancing the performance of GC detectors. It can reduce the background signal in flame ionization and nitrogen phosphorus detectors.
从最新的版本中选择一种:
分析证书(COA)
Lot/Batch Number
抱歉,我们目前尚未线上提供该产品的COA。
访问文档库
Gas Chromatographic Techniques and Applications
Alan John Handley, E. R. Adlard
Science, 135-135 (2001)