Merck
23909
Supelco
OMI® 纯化器管
OMI-4 Purifier Tube
别名:
OMI®-4 指示管 ***无 UPS***
登录查看公司和协议定价
About This Item
分類程式碼代碼:
41115700
一般說明
OMI是一种精制净化器,可去除其他上游净化器遗漏的许多污染物。它将同时和不可逆地去除水分、氧气、一氧化碳、二氧化碳、大多数硫化合物、大多数卤素化合物、醇类和酚类至低于10 ppb。建议在每个GC上游的载气流中安装OMI。它由两部分组成:安装于气体输送系统中
  • 可重复使用的 管架 。聚碳酸酯的使用实现了透视性和安全性。
  • 一个 含有指示树脂(当暴露于低至1ppm的水分或氧气时,颜色从黑色变为棕色)的 净化管 。玻璃的使用实现了透视性并可防止室内污染物扩散到气流中。
废弃的净化管很容易进行更换。只需从管架上拧下端部组件,然后更换新的净化管即可。该设计可防止室内空气在安装过程中进入新管(每端的保护膜盖仅在端部组件拧回管架被刺穿,以完成安装)。
注意:该组件需要可重复使用的管架(单独购买)。
腳註
First time users must order both a purifier tube and a reuseable holder (P/N 23926).
法律資訊
OMI is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
需要但未提供
产品编号
说明
价格
象形圖
FlameExclamation mark
訊號詞
Danger
危險聲明
危險分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - Water-react 1
儲存類別代碼
4.3 - Hazardous materials which set free flammable gases upon contact with water
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
从最新的版本中选择一种:
分析证书(COA)