主要文件
27556
Supelco
ABC Vial(仅样品瓶)
clear glass vial (with marking spot), pkg of 1000 ea
登录查看公司和协议定价
About This Item
分類程式碼代碼:
41122001
材料
clear glass vial (with marking spot)
特點
closure type screw top vial
包裝
pkg of 1000 ea
外徑 × 高度 × 內徑
12 mm × 32 mm × 6 mm
容積
1.8 mL
接頭
thread for 9 mm
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
一般說明
这些样品瓶带有 9mm 螺纹,可用于自动系统。用于需要 12×32mm 螺纹口或钳口样品瓶的自动进样器。
  • 开口比标准螺纹盖样品瓶宽 40%
  • 先进的螺纹设计确保密封性良好
  • 兼容大多数使用钳口样品瓶的 GC 自动进样器
不包括瓶盖和隔垫。请单独订购。
適合性
Autosampler compatibility:
Agilent
Agilent 1050/1090A
Agilent 1100/1200
Agilent 7673A, 7683
Agilent 5890/7985A/6890
Hitachi
AS-1000, AS-2000, AS-4000
L7200/L7250
LEAP Technologies
CTC LC PAL, GC PAL
CombiPAL
HTC PAL/HTS PAL
PerkinElmer
Autosystem/AS-2000/XL
Clarus 500/600
ISS-100, 200
Shimadzu LC Autosamplers
SIL-HTa/SIL-HTc
SIL-10ADVP
SIL-10A/SIL-10Ai/SIL-10Ap
Varian
CP-8410
8100/8200
9100/90950/9095
Waters
Alliance 2690
Acquity
Breeze
717Plus
其他說明
内衬管的直径因制造商而不同。只有下列货号的内衬管与此类广口进样瓶兼容。
  • 24719,24720 6×29mm 锥形底部玻璃内衬管
  • 24721 6×29mm 带底部支脚的玻璃内衬管
  • 24722 6×29mm 带底部支脚的聚丙烯内衬管
  • 24717,24718 6×31mm 锥形底部玻璃内衬管
  • 24715,24716 6×31mm 平底玻璃内衬管
法律資訊
ABC Vial is a trademark of Wheaton Industries, Inc.
从最新的版本中选择一种:
分析证书(COA)
Lot/Batch Number
抱歉,我们目前尚未线上提供该产品的COA。
访问文档库
Mingyue Li et al.
Structure (London, England : 1993), 27(5), 806-815 (2019-03-19)
The peroxidation of cardiolipins by reactive oxygen species, which is regulated and enhanced by cytochrome c (cyt c), is a critical signaling event in mitochondrial apoptosis. We probe the molecular underpinnings of this mitochondrial death signal through structural and functional