主要文件
27519
Supelco
螺纹口带刻度样品瓶,预组装顶部开口瓶盖
volume 15 mL, clear glass vial, thread for 18-400, O.D. × H 21 mm × 70 mm, PTFE/silicone septum
登录查看公司和协议定价
About This Item
分類程式碼代碼:
41122001
材料
PTFE/silicone septum
black phenolic cap
clear glass
clear glass vial
特點
closure type black phenolic hole cap
closure type screw top vial
包裝
pkg of 100 ea
外徑 × 高度
21 mm × 70 mm
容積
15 mL
接頭
thread for 18-400
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
一般說明
带孔瓶盖为黑色酚醛树脂材质。
隔膜正面为蓝色 PTFE,背面为白色硅酮。
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)