主要文件
27298
Supelco
顶空样品瓶(透明玻璃材质,斜顶平底)
volume 27 mL, O.D. × H 30 mm × 60 mm, pkg of 100 ea
登录查看公司和协议定价
About This Item
分類程式碼代碼:
41122001
材料
beveled finish clear glass vial
特點
closure type crimp top vial
closure type crimp top vial
包裝
pkg of 100 ea
外徑 × 高度
30 mm × 60 mm
容積
27 mL
接頭
thread for 20 mm
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
一般說明
Headspace vials are of different sizes. The style and diameter of headspace vials depends on the autosampler. The beveled finish vial reduces the amount of sealing surface between the crimp seal and the glass surface.
从最新的版本中选择一种:
分析证书(COA)