材料
silver aluminum
特點
closure type crimp seal
包裝
pkg of 100 ea
直徑 × 長度
13 mm × 6.4 mm
接頭
thread for 13
相容性
for use with 2 mL - 2.5 mL standard opening crimp top vials
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
儲存類別代碼
13 - Non Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3