主要文件
27217
Supelco
经硅烷化处理螺纹口样品瓶
volume 4 mL, amber glass vial, O.D. × H × I.D. 15 mm × 45 mm × 8 mm, thread for 13-425
别名:
PK100 硅烷化处理 4mL 棕色螺纹口样品瓶,15X45
登录查看公司和协议定价
About This Item
分類程式碼代碼:
41122001
材料
amber glass vial
描述
silanized
特點
closure type screw top vial
deactivation Silanized
包裝
pkg of 100 ea
外徑 × 高度 × 內徑
15 mm × 45 mm × 8 mm
容積
4 mL
接頭
thread for 13-425
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
相关类别
一般說明
不包括瓶盖。
應用
Vials has been used to collect pheromone samples for analysis under GC-MS.
特點和優勢
  • 特有的硅烷化处理可以保护未处理玻璃表面上的活性硅醇基。
  • 提高超微量极性化合物的回收率。
  • 节省时间和成本。
適合性
Autosampler compatibility:
Agilent
Agilent 6820/6850/6890N
Hitachi
L7200, L7250
LEAP Technologies
HTS PAL
Shimadzu GC
AOC20i/AOC20
AOC14/AOC17
SIL-HTa/SIL-HTc
SIL-10A/SIL-10Ai/SIL-10Ap
Waters
Alliance
Breeze
717Plus
710/712/715
从最新的版本中选择一种:
分析证书(COA)
Lot/Batch Number
抱歉,我们目前尚未线上提供该产品的COA。
访问文档库
Male-produced aggregation pheromone of the cerambycid beetle Neoclytus mucronatus mucronatus.
Lacey, Emerson S., et al.
Entomologia Experimentalis et Applicata, 122.2, 171-179 (2007)
Hugo M Oliveira et al.
Ultrasonics sonochemistry, 49, 128-136 (2018-08-14)
The present report studied the role of ultrasound (US) energy in the amyloglucosidase-based starch hydrolysis using two complementary approaches: (i) in the activity of six commercially-available amyloglucosidases (using soluble starch as substrate), and (ii) in the hydrolysis of four pure