材料
black phenolic cap
特點
autoclavable
closure type black phenolic hole cap
包裝
pkg of 100 ea
參數
149 °C temp. limit
直徑× 高度
15 mm × 10 mm
孔直徑
8.5 mm
接頭
thread for 13-425
相容性
for use with 4 mL vial with 13-425 thread
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
一般說明
Screw caps (with open center, for use with 4 mL vial with 13-425 thread) are available as hole caps for use with sealing septa. Phenolic hole caps can withstand a maximum temperature of 149° C.
相關產品
产品编号
说明
价格
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3