材料
clear borosilicate glass vial
特點
closure type screw top vial
包裝
pkg of 100 ea
外徑 × 高度
15 mm × 45 mm
容積
4 mL
4 mL
接頭
thread for 13-425
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
一般說明
由硼硅酸盐玻璃构成。使用 11mm 隔垫和 13-425 螺纹瓶盖的螺纹样品瓶。
適合性
Autosampler compatibility:
Agilent 7673A, Series I, II
Shimadzu LC Autosamplers
Waters 48, 717, 717 Plus
Agilent 7673A, Series I, II
Shimadzu LC Autosamplers
Waters 48, 717, 717 Plus
法律資訊
WISP is a trademark of Waters