主要文件
33302
Mininert®阀,螺纹
for use with 18/400 mm thread, pkg of 12 ea
登录查看公司和协议定价
About This Item
分類程式碼代碼:
41122001
材料
white PTFE valve
包裝
pkg of 12 ea
相容性
for use with 18/400 mm thread
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
一般說明
这些阀门非常易于使用。
1.按下绿色按钮,打开阀门
2.用针头刺穿隔垫并取样
3.取下针头,并推动关闭
优势包括:
  • PTFE构造具有惰性。PTFE可用于酸和有机溶剂中。
  • 良好的密封性,可在低压下容纳大多数挥发性液体和气体
  • Mininert 阀可在最高105°F的温度下使用。
  • 0.036英寸(0.9mm)的开口可容纳最大20号针头
硅胶隔垫,红色
應用
Mininert 阀为用于样品瓶和其他容器的密封瓶盖。包括钳口和螺口两种型号。只有 PTFE 和玻璃接触到容器中的物质。它们为以下应用的理想瓶盖:
  • 校正标准品
  • 对空气或水分敏感的流体
  • 衍生试剂
  • 挥发性化学品
其他說明
Mininert 阀的最高使用温度为 105°F。当 Mininert 阀在高温下使用时,使其温度降低到室温可造成阀的轻微渗漏。
法律資訊
Mininert is a registered trademark of Valco Instruments Co. Inc.
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)