主要文件
Z291846
Supelco
用于 WISP 48 孔自动进样器样品瓶的瓶盖
screw-thread caps, open-top closures, black PP
登录查看公司和协议定价
About This Item
分類程式碼代碼:
41122001
NACRES:
NB.11
材料
black polypropylene cap
特點
closure type black polypropylene hole cap
包裝
pkg of 100 ea
接頭
thread for 13-425
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
法律資訊
WISP is a trademark of Waters
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)
访问文档库
Global Trade Item Number
货号GTIN
Z291846-1PAK4061832792774