主要文件
24312
Supelco
γ-DEX 225
L × I.D. 30 m × 0.25 mm, df 0.25 μm
别名:
γ-DEX 225,30m 0.25mm 0.25μm
登录查看公司和协议定价
About This Item
分類程式碼代碼:
41115710
eCl@ss:
32119290
材料
fused silica
描述
GC capillary column
參數
30-230 °C temperature
β值
250
df
0.25 μm
技術
gas chromatography (GC): suitable
長度 × 內徑
30 m × 0.25 mm
基質活性組
non-bonded; 25% 2,3-di-O-acetyl-6-O-TBDMS-γ-cyclodextrin in SPB-20 poly(20% phenyl/80% dimethylsiloxane) phase
應用
agriculture
chemicals and industrial polymers
cleaning products
clinical
cosmetics
environmental
flavors and fragrances
food and beverages
forensics and toxicology
life science and biopharma
personal care
pharmaceutical (small molecule)
柱類型
capillary chiral
分離技術
chiral
儲存溫度
2-8°C
一般說明
γ-DEX 225 柱中的手性固定相包含嵌入中极性相的 2,3-二-O-乙酰基-6-0-TBDMS-γ-环糊精。
毛细管 GC 柱也称为开口管柱。载气流过中心孔,并且在整个柱长内不受限制。
應用
γ-DEX 225 GC柱被用于使用单齿手性螺亚磷酰胺配体,在在不对称高对映选择性铜催化缀合物中将 Et2Zn 加成到烯酮上。
抗化學/物理腐蝕性
温度限制:
  • 30°C 至 230°C
其他說明
我们提供各种色谱配件,包括 分析注射器
法律資訊
DEX is a trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)
访问文档库
Highly enantioselective copper-catalyzed conjugate addition of diethylzinc to enones using chiral spiro phosphoramidites as ligands.
Zhou H
The Journal of Organic Chemistry, 68 (4), 1582-1584 (2003)
Scott RPW.
Introduction to Analytical Gas Chromatography, 101-102 (1997)