材料
fused silica
品質等級
描述
GC capillary column
參數
30-230 °C temperature
β值
250
df
0.25 μm
技術
gas chromatography (GC): suitable
長度 × 內徑
30 m × 0.25 mm
基質活性組
non-bonded; 20% permethylated β-cyclodextrin in SPB-35 poly(35% phenyl/65% dimethylsiloxane) phase
應用
agriculture
chemicals and industrial polymers
cleaning products
clinical
cosmetics
environmental
flavors and fragrances
food and beverages
forensics and toxicology
life science and biopharma
personal care
pharmaceutical (small molecule)
柱類型
capillary chiral
分離技術
chiral
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
一般說明
毛细管GC柱也称开口管柱。载气流过中心孔,并且在整个柱长上不受限制。
β-DEX 120 柱中的手性固定相包含嵌入中极性固定相的全甲基化 β-环糊精。建议将它们用于众多手性化合物(酮、酯、烷烃、烯烃、醇、酸、酯等)的对映异构体分离。10% (β-DEX 110) 和 20% (β-DEX 120) β-环糊精的含量保持相似的对映立体选择性,但改变了流出的顺序。
應用
β-DEX™ 120手性毛细管柱用于手性双(恶唑啉基甲基)胺配体的GC分析。
抗化學/物理腐蝕性
温度范围:
- 30℃至230℃
其他說明
我们提供各种色谱配件,包括 分析注射器
法律資訊
DEX is a trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
應用
产品编号
说明
价格
其他客户在看
A new chiral bis (oxazolinylmethyl) amine ligand for Ru-catalyzed asymmetric transfer hydrogenation of ketones.
Journal of the American Chemical Society, 120 (15), 3817-3818 (1998)
Introduction to Analytical Gas Chromatography, 101-102 (1997)
Chromatograms
GC Analysis of Terpinen-4-ol and Methyl Mandelate Enantiomers on α-DEX 120, β-DEX 120, and γ-DEX 120
suitable for GCsuitable for GCsuitable for GCsuitable for GC我们的科学家团队拥有各种研究领域经验,包括生命科学、材料科学、化学合成、色谱、分析及许多其他领域.
联系技术服务部门