主要文件
22162-U
Supelco
气体取样管
size 250 mL, PTFE stopcock
别名:
Gas Sampling Bulb, 250 mL
登录查看公司和协议定价
About This Item
分類程式碼代碼:
41104008
NACRES:
NB.24
材料
PTFE stopcock
品質等級
技術
whole air sampling: suitable
尺寸
250 mL
應用
air monitoring
environmental
industrial hygiene
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
一般說明
使用这些玻璃球管捕集并传送气体样品,然后取出等分试样(通过插入型隔垫)用于分析。在烘箱中退火,防止运输和现场使用时损坏。可附带提供 PTFE 或高真空玻璃栓。每个球管包括一个半孔圆柱形 Thermogreen 隔垫。
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)
访问文档库
Yao Du et al.
Environmental science & technology, 54(10), 6104-6114 (2020-05-02)
Geogenic ammonium in groundwater owing to mineralization of natural organic matter (NOM) has been reported in different geologic settings, but detailed mechanisms responsible for high ammonium concentration levels are poorly understood. To this end, we chose Quaternary high ammonium aquifer