Merck
22146-U
Supelco
气体取样管
size 125 mL, glass stopcock
登录查看公司和协议定价
About This Item
分類程式碼代碼:
41104008
NACRES:
NB.24
材料
glass stopcock
技術
whole air sampling: suitable
尺寸
125 mL
應用
air monitoring
environmental
industrial hygiene
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
一般說明
使用这些玻璃球管捕集并传送气体样品,然后取出等分试样(通过插入型隔垫)用于分析。在烘箱中退火,防止运输和现场使用时损坏。可附带提供 PTFE 或高真空玻璃栓。每个球管包括一个半孔圆柱形 Thermogreen 隔垫。
Choose from one of the most recent versions:
分析证书(COA)
Lot/Batch Number
Sorry, we don't have COAs for this product available online at this time.
If you need assistance, please contact 客户支持