材料
PTFE stopcock
品質等級
技術
whole air sampling: suitable
尺寸
1000 mL
應用
air monitoring
environmental
industrial hygiene
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
一般說明
使用这些玻璃球管捕集并传送气体样品,然后取出等分试样(通过插入型隔垫)用于分析。在烘箱中退火,防止运输和现场使用时损坏。可附带提供 PTFE 或高真空玻璃栓。每个球管包括一个半孔圆柱形 Thermogreen 隔垫。