Merck
所有图片(21)
主要文件
ZRB1004
Sigma-Aldrich
抗-Stat3 抗体,克隆 4N11,ZooMAb® 兔单克隆
enhanced validation
greener alternative
recombinant, expressed in HEK 293 cells
别名:
信号转导和转录激活因子 3, 急性期反应因子
登录查看公司和协议定价
About This Item
分類程式碼代碼:
12352203
NACRES:
NA.41
生物源
rabbit (recombinant)
品質等級
重組細胞
expressed in HEK 293 cells
共軛
unconjugated
抗體表格
purified antibody
抗體產品種類
primary antibodies
無性繁殖
4N11, recombinant monoclonal
monoclonal
產品線
ZooMAb® learn more
形狀
lyophilized
分子量
calculated mol wt 88.07 kDa
observed mol wt ~88 kDa
物種活性
human, mouse
物種活性(以同源性預測)
rat
包裝
antibody small pack of 25 μL
環保替代產品特色
Waste Prevention
Designing Safer Chemicals
Design for Energy Efficiency
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
加強驗證
recombinant expression
Learn more about Antibody Enhanced Validation
sustainability
Greener Alternative Product
技術
immunocytochemistry: 1:100-1:150
immunohistochemistry (formalin-fixed, paraffin-embedded sections): 1:100-1:250
western blot: suitable using 1:1,000
同型
IgG
UniProt登錄號
環保替代類別
運輸包裝
ambient
儲存溫度
2-8°C
目標翻譯後修改
unmodified
基因資訊
一般說明
ZooMAb抗体代表了新一代的重组单克隆抗体。
每个ZooMAb抗体均使用我们专有的重组表达系统制造,纯化均一,并精确分配以产生可靠且高度可重复的批次间一致性。只发布性能最高的克隆供研究人员使用。每种抗体在多种应用(包括其最常用的应用)中均具有高度特异性和亲和力。ZooMAb抗体通过可靠的程序进行制备,并在您需要时可随时发货。
在此处了解有关ZooMAb的更多信息。
我们致力于遵循绿色化学12原则中的一个或多个原则,为您提供更环保的替代产品。这种抗体不含防腐剂,生产时不会伤害或牺牲动物,化学性质稳定,可以在需要时进行环境运输和储存,因此符合“废物产生预防”,“设计更安全的化学品”和“设计节能”规范。 点击此处以获取更多信息。
特異性
克隆 4N11 是一种 ZooMAb 兔重组单克隆抗体,可特异性检测 Stat3。它靶向C端区域的11个氨基酸的表位。
免疫原
KLH 缀合的线性肽,对应于来自人类信号转导因子和转录激活因子 3(Stat3) 的 C 末端区域的 11 个氨基酸。
應用
抗-Stat3,克隆 4N11 ZooMAb,货号 ZRB1004 是一种重组兔单克隆抗体,可检测 Stat3,并已被测试用于免疫细胞化学、免疫组化(石蜡)和蛋白质印迹。
蛋白印迹分析:代表性批次的 1:1,000 稀释液在 SK-N-MC 和 NIH3T3 细胞裂解物中检测到 Stat3。
免疫组化(石蜡)分析:代表性批次的 1:250 稀释液在人体结肠、人体肝脏和人体皮肤组织切片中检测到 Stat3。
免疫细胞化学分析:代表性批次的 1:150 稀释液在 HUVEC、HeLa、A431 和 NIH 3T3 细胞中检测到 Stat3。
標靶描述
信号转导和转录激活因子 3(UniProt:P40763;也称为 Stat3,急性期反应因子)在人体中由 STAT3(也称为 APRF)基因(基因 ID:6774)编码。STAT3 在大多数细胞类型中表达,并被多种细胞因子和生长因子激活。它是一种潜在的细胞质转录因子,具有信号转导和转录激活双重功能。它介导细胞对白介素和生长因子的反应。STAT3 在细胞核和细胞质之间穿梭。STAT3 被酪氨酸 705 的磷酸化激活,从而诱导二聚化、核易位和 DNA 结合。包含氨基酸 150-162 的基序对其入核转运至关重要。在细胞核中,它将共激活因子(如 NCOA1 或 MED1)募集到靶基因的启动子区域。它以同源二聚体或与 STAT1 的异源二聚体形式与 DNA 结合。在许多人类癌症中报告了组成型激活的 STAT3。STAT3 通过调节幼稚 CD4+ T 细胞分化为 T 辅助 Th17 或调节性 T 细胞来调节炎症反应。STAT3 也可能通过在 LEP 激活下反式激活 BIRC5 表达而发挥凋亡作用。研究表明,Ad 细胞质 STAT3 通过抑制 EIF2AK2/PKR 活性来抑制巨自噬。通过我们的专有技术生成的ZooMAb重组单克隆抗体与常规单克隆抗体相比,具有明显增强的特异性、亲和力、可重复性和稳定性。
外觀
纯化的重组兔单克隆抗体IgG,在含有5%海藻糖的PBS中冻干,外观正常,为粗糙或半透明的树脂状。不含抗微生物剂或防腐剂(例如叠氮化物)或任何动物副产品。较大的包装尺寸以25 μL的倍数形式提供。
重構
Reconstitute lyophilized antibody pellet with 25μL of ultrapure water or Phosphate Buffered Saline (PBS). Please refer to our reconstitution protocol and the specific application guidance on the suggested starting dilutions and sample type.
儲存和穩定性
建议将冻干产品在2-8℃下储存;复溶前,将微量离心管瓶短暂离心以将内容物离心至管瓶底部;通过添加25 μL过滤后的实验室级水或PBS来复溶每个小瓶;复溶的抗体可在2-8℃下储存或-20℃下长期储存。 避免反复冻融。
法律資訊
ZooMAb is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
免責聲明
除非我们的产品目录或产品附带的其他公司文档另有说明,否则我们的产品仅供研究使用,不得用于任何其他目的,包括但不限于未经授权的商业用途、体外诊断用途、离体或体内治疗用途或任何类型的人类或动物食用或应用。
未找到合适的产品?  
试试我们的产品选型工具.
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 1
Not applicable
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)
访问文档库
Javad Firouzi et al.
BioImpacts : BI, 12(5), 415-429 (2022-11-17)
Introduction: Malignant breast cancer (BC) frequently contains a rare population of cells called cancer stem cells which underlie tumor relapse and metastasis, and targeting these cells may improve treatment options and outcomes for patients with BC. The aim of