無性繁殖
9E12, monoclonal
物種活性
canine, human, mouse
製造商/商標名
Upstate®
技術
ELISA: suitable
immunoprecipitation (IP): suitable
western blot: suitable
同型
IgG1κ
NCBI登錄號
UniProt登錄號
運輸包裝
dry ice
目標翻譯後修改
phosphorylation (pTyr705)
基因資訊
human ... STAT3(6774)
一般說明
STAT(信号转导因子和转录激活因子)最初被发现的是两个蛋白(STAT1 和STAT2),该蛋白涉及干扰素-α(IFN-α)和IFN-γ信号转导。从此以后,人们鉴定出许多其它的STAT蛋白(STAT3、4、5a、5b和 6)。作为对生长因子和细胞因子信号传导的响应,STAT经历酪氨酸磷酸化。这种磷酸化导致STAT蛋白二聚体化,并转移到细胞核。在一些情况下,该过程受到 JAK激酶(Janus 激酶1、2和3)介导。为了最大程度激活这些蛋白,STAT1α、3、4和5中特定酪氨酸和丝氨酸残基可能需要磷酸化。 对于STAT家族各种成员的特定功能我们理解不足。研究显示STAT3受到IFN-α而不是IFN-β激活。与STAT3有关的转录因子是 c-Jun和cAMP响应性增强子结合蛋白(CREB)。基因敲除小鼠中STAT3 基因的删除在早期胚胎期是致命的。
特異性
该抗体识别STAT3(Mr 92 kDa,酪氨酸-705处磷酸化)。 克隆9E12。
免疫原
KLH偶联磷肽,含有STAT3的AP[pY]LK基序
應用
使用经ELISA、IP、WB验证的抗磷酸化STAT3(Tyr705)抗体(克隆9E12,小鼠单克隆抗体)来检测磷酸化STAT3(Tyr705),也称急性期反应因子或DNA结合蛋白APRF。 该Stat3 抗体已在人、小鼠和犬样品中经过验证。
免疫沉淀:一个独立实验室报道, 1-10 µg/mL 先前批次的该抗体使得钒酸盐处理的人 A431细胞中的磷酸化STAT3(Tyr705)免疫沉淀。
ELISA:一个独立实验室建议采用0.05 µg/mL 的该抗体进行ELISA 测试。测试采用一个先前批次进行。
ELISA:一个独立实验室建议采用0.05 µg/mL 的该抗体进行ELISA 测试。测试采用一个先前批次进行。
研究子类别
转录因子
转录因子
研究类别
表观遗传学&核功能
表观遗传学&核功能
品質
通过免疫印迹对CNTF刺激的人SK-N-MC细胞进行常规评估。
蛋白质印迹分析:
0.1-1 µg/mL 该批次在CNTF刺激的人 SK-NMC细胞中检测到磷酸化STAT3 (Tyr705)。
蛋白质印迹分析:
0.1-1 µg/mL 该批次在CNTF刺激的人 SK-NMC细胞中检测到磷酸化STAT3 (Tyr705)。
標靶描述
92 kDa
聯結
替代:
外觀
从1 mL 2x PBS / 0.09 % 叠氮化钠/ PEG和蔗糖中冻干的纯化小鼠 IgG1ќ。用100 µL H2O复溶(15 min,RT),使最终浓度为1 mg/mL。
嗜硫吸附和尺寸排阻色谱
形式:纯化
儲存和穩定性
自收到之日起,在 -20°C 条件下可稳定保存 1 年。
处理建议:
收到后,在取下瓶盖之前,将小瓶离心并轻轻混合溶液。 分装到微量离心管中,并储存于-20°C。 避免反复冻融,其可能会破坏IgG并影响产品性能。 注意: 冷藏室温度变化至低于-20°C时可能导致-含甘油的溶液在储存过程中冻结。
处理建议:
收到后,在取下瓶盖之前,将小瓶离心并轻轻混合溶液。 分装到微量离心管中,并储存于-20°C。 避免反复冻融,其可能会破坏IgG并影响产品性能。 注意: 冷藏室温度变化至低于-20°C时可能导致-含甘油的溶液在储存过程中冻结。
分析報告
对照
SK-N-MC 细胞
鼠巨噬细胞4/4 细胞,血清饥饿16 小时,然后以12-豆蔻酸-13-乙酸佛波醇(PMA)刺激10分钟。
SK-N-MC 细胞
鼠巨噬细胞4/4 细胞,血清饥饿16 小时,然后以12-豆蔻酸-13-乙酸佛波醇(PMA)刺激10分钟。
其他說明
浓度:请参考批次特异性浓缩物的检验报告。
法律資訊
UPSTATE is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
免責聲明
除非我们的产品目录或产品附带的其他公司文档另有说明,否则我们的产品仅供研究使用,不得用于任何其他目的,包括但不限于未经授权的商业用途、体外诊断用途、离体或体内治疗用途或任何类型的消费或应用于人类或动物。
Not finding the right product?
Try our 产品选型工具.
訊號詞
Danger
危險分類
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 3
儲存類別代碼
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
水污染物質分類(WGK)
WGK 1