Merck
所有图片(5)
主要文件
SAB2702364
Sigma-Aldrich
单克隆抗- Iba1 小鼠抗
clone GT10312, affinity isolated antibody
别名:
AIF-1, IBA1, IRT-1, IRT1
登录查看公司和协议定价
About This Item
分類程式碼代碼:
12352203
NACRES:
NA.41
生物源
mouse
品質等級
共軛
unconjugated
抗體表格
affinity isolated antibody
抗體產品種類
primary antibodies
無性繁殖
GT10312, monoclonal
形狀
buffered aqueous solution
分子量
17kDa
物種活性
mouse, human, rat
濃度
2.03mg/mL
技術
immunohistochemistry (formalin-fixed, paraffin-embedded sections): 1:100-1:1000
indirect immunofluorescence: suitable
western blot: 500-3000
同型
IgG1
UniProt登錄號
運輸包裝
wet ice
儲存溫度
−20°C
目標翻譯後修改
unmodified
基因資訊
human ... AIF1(199)
一般說明
离子钙结合衔接子分子1(IBA1),又称同种异体移植炎症因子1(AIF1),定位于人类染色体 6p21.33。其编码分子量为 17 kDa的蛋白,包含与钙结合的EF手基序。IBA1 在肺、扁桃体、淋巴结和脾脏中表达。此外,也在巨噬细胞和神经胶质细胞中表达。
免疫原
包含人 Iba1 中心区域内序列的重组蛋白。
應用
小鼠抗-Iba1 单克隆抗体用于:
  • 双重免疫荧光法
  • 免疫荧光法
  • 免疫组化
生化/生理作用
离子钙结合衔接分子1(IBA1)与纤丝状肌动蛋白(F-肌动蛋白)和 L-丝束蛋白相互作用。受伤期间,其表达受到调节。炎症细胞因子也诱导 IBA1 表达。IBA1 表达与冠状动脉血管病变(CAV)的移植排斥有关。它在肝细胞癌中高表达,或能作为潜在的标志物和治疗靶标。滑液和外周血单核细胞中 AIF1 的表达增加与类风湿关节炎有关。
特點和優勢
完全放心地评估抗体。如果抗体在您的申请中不起作用,我们将全额退款或发放替代抗体。了解更多。
其他說明
纯化:经蛋白 G 亲和纯化
外觀
磷酸盐缓冲盐水,不添加防腐剂。
免責聲明
除非我们的目录或产品随附的其他公司文档中另有说明,我们的产品仅供研究使用,不得用于任何其他目的,包括但不限于未经授权的商业用途、体外诊断用途、离体或体内治疗用途或对人或动物的任何类型的消费或应用。
未找到合适的产品?  
试试我们的产品选型工具.
儲存類別代碼
10 - Combustible liquids
水污染物質分類(WGK)
WGK 1
Not applicable
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)
访问文档库
Expression of allograft inflammatory factor-1 in peripheral blood monocytes and synovial membranes in patients with rheumatoid arthritis
Pawlik A, et al.
Human immunology, 77(1), 131-136 (2016)
Expression of Allograft Inflammatory Factor-1 (AIF-1) in Hepatocellular Carcinoma
Zhang Q, et al.
Medical Science Monitor : International Medical Journal of Experimental and Clinical Research, 24, 6218-6218 (2018)
Treadmill exercise decreases Abeta deposition and counteracts cognitive decline in APP/PS1 mice, possibly via hippocampal microglia modifications
Zhang X, et al.
Frontiers in Aging Neuroscience, 11, 78-78 (2019)
Structural and functional characterization of human Iba proteins
Schulze JO, et al.
The FEBS journal, 275(18), 4627-4640 (2008)
Xianliang Zhang et al.
Frontiers in aging neuroscience, 11, 78-78 (2019-04-27)
Recent studies have suggested that exercise may be beneficial for delaying or attenuating Alzheimer's disease (AD). However, the underlying mechanisms were not clear. Microglia-mediated neuroinflammation is suggested to play an important role in the pathology of AD. The present study