主要文件
Z743352
Cryo-Tags® 标签
yellow, L × W 1.50 in. × 0.75 in., pkg of 1000 ea per roll
别名:
cryogenic vial labels, freezer labels
登录查看公司和协议定价
About This Item
分類程式碼代碼:
41103032
NACRES:
NB.35
包裝
pkg of 1000 ea per roll
製造商/商標名
Diversified Biotech CRY-2000-Y
技術
cryopreservation: suitable
長度 × 寬度
1.50 in. × 0.75 in.
顏色
yellow
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
一般說明
超柔性聚烯烃标签,具有-196℃的超低温度粘合剂,可粘在塑料、玻璃和金属上。即使在气相或液氮降至−196℃时也不会变脆而脱落,还能承受高达80℃的沸水和干热。
法律資訊
Cryo-Tags is a registered trademark of Diversified Biotech
从最新的版本中选择一种:
分析证书(COA)