一般說明
标签可贴多个1.5 mL或2 mL微量离心管,可进行方便自动化的文字加工。化学惰性标签紧密贴合,耐受灭菌高温、冷冻(包括液氮)、大多数有机溶剂和腐蚀性试剂。表面特别涂层适合激光打印。薄膜和不流挂胶水意味着贴好的离心管不会黏住离心机转子。
特點和優勢
- 耐受温度范围-196°C至150°C,包括液相和气相氮、沸水浴(100°C)、灭菌高温和中等烘箱温度(150°C)。
- 具有化学惰性,抗大多数有机溶剂和腐蚀性试剂。
- 可粘附大多数塑料、玻璃和金属材质,不干裂、剥落和降解。
- 耐热平整表面特别涂层,适合激光印刷,不会卡住激光打印机。
- 采用柔性聚烯烃†标签材料和丙烯酸粘合剂制成。
- 这种独特的成分组合随温度波动而膨胀和收缩,从而形成牢固的粘合
激光低温标签®
- 可粘附在载玻片或载塑片的耐溶剂胶粘剂
- 可承受液氮中的闪冻/速冻、100 °C 沸水浴和高达 150°C 的干热
- 可承受长期低温储存条件和传统冷冻储存
法律資訊
Cryo-Babies is a registered trademark of Diversified Biotech