主要文件
Z743337
Cryo-Babies® 标签
white, L × W 0.94 in. × 0.50 in., pkg of 1000 roll Labels
别名:
cryogenic vial labels, freezer vial labels
登录查看公司和协议定价
About This Item
分類程式碼代碼:
41103032
NACRES:
NB.35
包裝
pkg of 1000 roll Labels
製造商/商標名
Diversified Biotech CRY-0500
技術
cryopreservation: suitable
長度 × 寬度
0.94 in. × 0.50 in.
顏色
white
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
法律資訊
Cryo-Babies is a registered trademark of Diversified Biotech
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)