主要文件
Z740237
Supelco
TLC Plastic Sheets
L × W 20 cm × 20 cm, PEI-cellulose, matrix, binder, not applicable, fluorescent indicator
登录查看公司和协议定价
About This Item
分類程式碼代碼:
41115711
NACRES:
NC.07
材料
PEI-cellulose, matrix
plastic support
特點
binder not applicable
fluorescent indicator
包裝
pkg of 25 ea
製造商/商標名
EMD Millipore® 1.05579.0001
技術
thin layer chromatography (TLC): suitable
長度 × 寬度
20 cm × 20 cm
層厚度
N/A
板長度 × 寬度
20 cm × 20 cm
粒徑
10-12 μm
孔徑
60 Å medium pore diameter
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
法律資訊
EMD Millipore is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
相關產品
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)