主要文件
Z740226
Supelco
含F254指示剂TLC铝板
L × W 20 cm × 20 cm, silica gel 60 matrix, binder, Organic Polymer, fluorescent indicator
别名:
铝基TLC板
登录查看公司和协议定价
About This Item
分類程式碼代碼:
41115711
NACRES:
NC.07
材料
aluminum support
silica gel 60 matrix
特點
binder Organic Polymer
fluorescent indicator
包裝
pkg of 25 ea
製造商/商標名
EMD Millipore® 1.05554.0001
技術
thin layer chromatography (TLC): suitable
長度 × 寬度
20 cm × 20 cm
層厚度
200 μm
板長度 × 寬度
20 cm × 20 cm
粒徑
10-12 μm
孔徑
60 Å medium pore diameter
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
法律資訊
EMD Millipore is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
相關產品
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)