主要文件
1.05559
Supelco
TLC铝板,硅胶60 RP-18 F₂₅₄s
pkg of 20 sheets, sheet L × W 20 cm × 20 cm, aluminum support
别名:
TLC RP-18 Silica gel 60 aluminum sheets
登录查看公司和协议定价
About This Item
分類程式碼代碼:
41115711
NACRES:
NB.21
材料
aluminum support
silica gel 60 matrix
品質等級
特點
binder Organic Polymer
fluorescent indicator
包裝
pkg of 20 sheets
技術
thin layer chromatography (TLC): suitable
層厚度
200 μm
薄片長度 × 寬度
20 cm × 20 cm
粒徑
10-12 μm
孔徑
60 Å medium pore diameter
儲存溫度
2-30°C
一般說明
20 块铝板 20 x 20 cm
RP修饰板用于两个目的:作为HPLC的试用方法和为特殊的分离选择各种溶剂系统。我们的RP修饰的硅胶层非常适合许多具有挑战性的分离,这些分离是未经修饰的硅胶所无能为力的。这些胶层使用水溶剂系统来分离极度非极性的物质,并对能适应离子对色谱的特定物质进行分析。更重要的是’,RP修饰的硅胶层很少受环境湿度的影响。和未修饰的硅胶不同,RP相不表现出催化活性。这使得它们成为易于氧化降解的不稳定物质的首选。
應用
TLC铝板,涂有荧光指示剂F254s的RP-18修饰硅胶。用于薄层层析应用的TLC RP-18修饰硅胶板是以20块20x20尺寸的包装进行提供的。
聯結
替代品:5559-7;5559
分析報告
比表面积(根据BET;5-Pt测量):480 - 540 m²/g
孔体积(N₂-等温线):0.74 - 0.84 ml/g
d 50(激光衍射,尺寸分布):9.7 - 11.7 µm
层厚度:160 - 200 µm
每块板的层厚度偏差: ≤ 30 µm
色谱检测:
A)胆固醇检测
hRf值
- 胆固醇,胆固醇检测:
32 - 39
B)类固醇检测
- 甲睾酮,类固醇检测:14 - 22
- Reichstein S,类固醇检测:26 - 36
- 氢化可的松,类固醇检测:36 - 46
在活化板上确定的典型值(120°C,15 min)
展开剂a)丙酮/水(95/5 v/v)
展开剂b)丙酮/水(60/40 v/v)