主要文件
1.13724
Supelco
HPTLC板,硅胶60 RP-18 F₂₅₄s
pkg of 25 plates, plate L × W 10 cm × 10 cm, glass support
别名:
反相高效TLC板
登录查看公司和协议定价
About This Item
分類程式碼代碼:
41115711
NACRES:
NB.21
材料
glass support
silica gel 60 matrix
品質等級
特點
binder Organic Polymer
fluorescent indicator
包裝
pkg of 25 plates
技術
thin layer chromatography (TLC): suitable
層厚度
200 μm
板長度 × 寬度
10 cm × 10 cm
粒徑
5-6 μm
孔徑
60 Å medium pore diameter
儲存溫度
2-30°C
一般說明
25个玻璃板 10 x 10 cm
RP修饰板用于两个目的:作为HPLC的试用方法和为特殊的分离选择各种溶剂系统。我们的RP修饰的硅胶层非常适合许多具有挑战性的分离,这些分离是未经修饰的硅胶所无能为力的。这些胶层使用水溶剂系统来分离极度非极性的物质,并对能适应离子对色谱的特定物质进行分析。更重要的是’,RP修饰的硅胶层很少受环境湿度的影响。和未修饰的硅胶不同,RP相不表现出催化活性。这使得它们成为易于氧化降解的不稳定物质的首选。
應用
玻璃HPTLC硅胶60 RP-18 F₂₅₄s板。硅胶HPTLC板,尺寸10 x 10 cm,25片。
聯結
替代:13724-5; 13724
分析報告
比表面积(根据BET;5-Pt测量):480 - 540 m²/g
孔体积(N₂-等温线):0.74 - 0.84 ml/g
d 50(激光衍射,尺寸分布):5 - 7 µm
层厚度:150 - 200 µm
每块板的层厚度偏差: ≤ 35 µm
色谱检测:
A)胆固醇检测
hRf值
- 胆固醇,胆固醇检测:
11 - 23
B)类固醇检测
- 甲睾酮,类固醇检测:20 - 40
- Reichstein S,类固醇检测:50 - 70
- 氢化可的松,类固醇检测:65 - 85
在活化板上确定的典型值(120°C,15 min)
洗脱剂a)丙酮/水(95/5 v/v)
洗脱剂b)乙腈/水(70/30 v/v)