主要文件
Z740218
Supelco
PTLC (Preparative TLC) Glass Plates
L × W 20 cm × 20 cm, silica gel 60 matrix, binder, Polymeric, fluorescent indicator
别名:
Preparative Thin-Layer Chromatography Glass Plates
登录查看公司和协议定价
About This Item
分類程式碼代碼:
41115711
NACRES:
NC.07
材料
glass support
silica gel 60 matrix
特點
binder Polymeric
fluorescent indicator
包裝
pkg of 20 ea
製造商/商標名
EMD Millipore® 1.05744.0001
技術
thin layer chromatography (TLC): suitable
長度 × 寬度
20 cm × 20 cm
層厚度
500 μm
板長度 × 寬度
20 cm × 20 cm
孔徑
60 Å
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
法律資訊
EMD Millipore is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
相關產品
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)