Z740219
1 of 10
Supelco
Z265829
制备性薄层板
Z513032
Z740216
PTLC (Preparative TLC) Glass Plates
Z513059
Z740218
Z126195
矩形 TLC 展开罐,完整
1.05554
TLC铝板,硅胶60 F₂₅₄
Z293032
含F254指示剂TLC板
1.05717
PLC板,硅胶60 F₂₅₄, 2 mm
Z266000
Latch-lid™ 薄层色谱展开槽
glass supportsilica gel 60 matrix
binder Polymericfluorescent indicator
pkg of 12 ea
EMD Millipore® 1.05717.0001
thin layer chromatography (TLC): suitable
20 cm × 20 cm
2,000 μm
60 Å
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
薄层色谱(TLC)
批号
在文件库中查找您最近购买产品的文档。
访问文档库
1 of 4
1.05744
PLC板,硅胶60 F₂₅₄, 0.5 mm
1.13793
PLC plates, Silica gel 60 F₂₅₄, 2 mm with concentrating zone 20 x 4 cm
1.05637
PLC 板, 硅胶 60 F₂₅₄+₃₆₆, 2 mm