主要文件
1.05434
Supelco
TLC板,硅胶60 RP-18 F₂₅₄s,1 mm
pkg of 15 plates, plate L × W 20 cm × 20 cm, glass support
登录查看公司和协议定价
About This Item
分類程式碼代碼:
41115711
NACRES:
NB.21
材料
glass support
silica matrix
品質等級
特點
binder Organic Polymer
fluorescent indicator
包裝
pkg of 15 plates
技術
thin layer chromatography (TLC): suitable
層厚度
1 mm
板長度 × 寬度
20 cm × 20 cm
粒徑
20-40 μm
孔徑
60 Å medium pore diameter
儲存溫度
2-30°C
一般說明
15个玻璃板 20 x 20 cm
PLC板允许用户分离尺寸–从克到毫克差异很大的样品。有或没有荧光指示剂,PLC板的厚度为1 mm。他们还使用了与分析TLC板相同的经过验证的二氧化硅粘合剂技术。为了通过提取分离物质,用户可以简单地从层中刮下斑点。
聯結
替代:5434-7; 5434
分析報告
色谱测试:
A)胆固醇检测
hRf值
- 胆固醇,胆固醇检测:
30 - 50
B)类固醇检测
- 甲睾酮,类固醇检测:21 - 31
- Reichstein S,类固醇检测:35 - 45
- 氢化可的松,类固醇检测:45 - 55
在活化板上确定的典型值(50-60°C,60 min)
洗脱剂a)丙酮/水(95/5 v/v)
洗脱剂b)丙酮/水(60/40 v/v)